Documentos Principais
1667315
USP
Timolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(tert-Butylamino)-2-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-ol, Isotimolol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
316.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1667315 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
timolol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nc(c(n1)OC(CNC(C)(C)C)CO)N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
MAMSPDKEMJALRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Timolol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Timolol Maleate
  • Timolol Maleate Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)