1643420
USP
Telmisartan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,7′-Dimethyl-2′-propyl-2,5′-bi-1H-benzimidazole monohydrate, 1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,3′H-2,5′-bibenzo[d]imidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
telmisartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C19H20N4.H2O/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3;/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22);1H2
chave InChI
SNCXGDVWYWJWRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3