Documentos
1642835
USP
8-Propil análogo de tacrolimo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tsucubamicina B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H71NO12
Número CAS:
Peso molecular:
806.03
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tacrolimus
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C44H71NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,10-18,20,22-24H2,1-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
chave InChI
RQYGKZGKXDOUEO-LFZNUXCKSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.
Para mais informações e suporte visite o site da Farmacopeia publicadora.
Aplicação
Tacrolimus 8-propyl analog USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tacrolimus
  • Tacrolimus Capsules
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3