Documentos Principais
1604621
USP
Risedronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO7P2
Número CAS:
Peso molecular:
283.11
Beilstein:
8151626
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1604621 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
risedronate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
chave InChI
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Risedronate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Risedronate Sodium
  • Risedronate Sodium Tablets
  • Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)