Documentos
1598347
USP
Composto D relacionado ao ramipril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Etil (2S)2-[(3S,5aS,8aS, 9aS)-3-metil-1,4-dioxodecaidro-1H-ciclopenta[e]pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato, Ramipril dicetopiperazina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
398.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ramipril
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
KOVMAAYRBJCASY-JBDAPHQKSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP do composto D relacionado ao ramipril, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Ramipril
  • Comprimidos de ramipril
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3