1598234
USP
Raloxifene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(2-{4-[6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzothiophene-3-carbonyl]phenoxy}ethyl)piperidine 1-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
raloxifene
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1c5ccc(cc5)O)C(=O)c3ccc(cc3)OCC[N]4(=O)CCCCC4)ccc(c2)O
InChI
1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2
chave InChI
KNADIZJVEMEXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Raloxifene Hydrochloride
- Raloxifene Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)