1598031
USP
Rabeprazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Rabeprazole N-oxide, 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxypyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rabeprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(Cc3[n+](ccc(c3C)OCCCOC)[O-])c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
ZOEQFVVMBAVTRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)