Documentos Principais
1592205
USP
Quazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)- 2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H11ClF4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
386.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1592205 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quazepam
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CN1c2c(cc(cc2)Cl)C(=NCC1=S)c3c(cccc3)F
InChI
1S/C17H11ClF4N2S/c18-10-5-6-14-12(7-10)16(11-3-1-2-4-13(11)19)23-8-15(25)24(14)9-17(20,21)22/h1-7H,8-9H2
chave InChI
IKMPWMZBZSAONZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Quazepam USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Quazepam Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)