Documentos Principais
1558003
USP
Prednisolone tebutate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(11beta)-11,17-Dihydroxy-21-[(3,3-dimethyl-1-oxobutyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 21-(3,3-dimethylbutyrate), Prednisolone tert-butylacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38O6
Número CAS:
Peso molecular:
458.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisolone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C27H38O6/c1-24(2,3)14-22(31)33-15-21(30)27(32)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-25(16,4)23(18)20(29)13-26(19,27)5/h8,10,12,18-20,23,29,32H,6-7,9,11,13-15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
HUMXXHTVHHLNRO-KAJVQRHHSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Prednisolone tebutate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Prednisolone Tebutate Injectable Suspension
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)