Documentos Principais
1554148
USP
Prasugrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18FNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
331.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
prasugrel
fabricante/nome comercial
USP 1554148
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)C(N3CCC4SC(=O)C=C4C3)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
chave InChI
MJAMUSZUMAHFLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. USP issued SDS can be found here.
Aplicação
Prasugrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Prasugrel Hydrochloride.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)