1534209
USP
Phenyl salicylate melting point standard
approximately 41 degrees, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenyl salicylate
qualidade
approximately 41 degrees
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
chave InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)