1530503
USP
L-Phenylalanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenylalanine
fabricante/nome comercial
USP
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Also used to prepare internal standard, standard, Sample, and system suitability solution during the assay and impurity analysis by using liquid chromatography coupled with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)