1492200
USP
Palonosetron hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3aS)-2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, (3aS)-2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-Benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25259-197
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
palonosetron
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
chave InChI
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR3A(3359)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)