1491503
USP
Padimate O
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
padimate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
325 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
chave InChI
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
374.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
190 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)