1478210
USP
Oligosaccharide System Suitability Mixture A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
IgG N-glycans
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oligosaccharide sst mixture
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare AB and APTS-labeled standard solutions for liquid chromatographic and capillary electrophoresis separation labeling. [1]
Additionally, used to separate simple biantennary N-linked oligosaccharide chains with no or low levels of sialylated structures. [1]
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)