1477604
USP
Octreotide acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Octreotide acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
octreotide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)CO)C(O)C)CCCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
chave InChI
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Octreotide Acetate is a long-acting synthetic octapeptide with pharmacologic properties mimicking those of the natural hormone somatostatin.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octreotide acetate as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)