1457913
USP
Nefazodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nefazodone
fabricante/nome comercial
USP
pf
198-203 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
chave InChI
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Nefazodone Hydrochloride
- Nefazodone Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)