Documentos Principais
1445404
USP
Modafinil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]­acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
273.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
modafinil
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
chave InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modafinil is a central nervous system vigilance promoting agent, which posseses neuroprotective properties.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)