1437461
USP
Methyl salicylate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl salicylate
fabricante/nome comercial
USP
pf
96-99 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
ALBUJVBOIXVVLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
117 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)