Documentos Principais
1430509
USP
3-O-Methylmethyldopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1430509 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyldopa
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C[C@](C)(N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(14)15)6-7-3-4-8(13)9(5-7)16-2/h3-5,13H,6,12H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
chave InChI
BQHWFYPBSKGBMV-NSHDSACASA-N
Aplicação
3-O-Methylmethyldopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methyldopa
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Application of high-performance liquid chromatography in the kinetic study of a-methyldopa.
Metwally, Mohammed El-Sayed, and Fathalla F. Belal.
Journal of Chromatography A, 623.1, 75-82 (1992)