1381200
USP
Menhaden oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fish oil from menhaden
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
menhaden oil
fabricante/nome comercial
USP
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)