1379004
USP
Medrysone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone, 11β-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, Medrysone
About This Item
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
chave InChI
GZENKSODFLBBHQ-ILSZZQPISA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3