1374281
USP
Magnesium Oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Magnesium oxide
About This Item
Produtos recomendados
família API
magnesium oxide
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
USP
pf
2852 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
chave InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Magnesium Oxide Capsules
- Magnesium Oxide Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)