Documentos Principais
1366578
USP
Linalyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1724500
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
família API
linalyl acetate
embalagem
pkg of 0.3 mL
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
220 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
chave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Linalyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)