1344509
USP
Iodoquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
iodoquinol
fabricante/nome comercial
USP
pf
>200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
chave InChI
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3