1339178
USP
Indinavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Indinavir monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indinavir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N4([C@@H](CN(CC4)Cc5cnccc5)C(=O)NC(C)(C)C)C[C@@H](O)C[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](Cc2c1cccc2)O.O
InChI
1S/C36H47N5O4.H2O/c1-36(2,3)39-35(45)31-24-40(22-26-12-9-15-37-21-26)16-17-41(31)23-29(42)19-28(18-25-10-5-4-6-11-25)34(44)38-33-30-14-8-7-13-27(30)20-32(33)43;/h4-15,21,28-29,31-33,42-43H,16-20,22-24H2,1-3H3,(H,38,44)(H,39,45);1H2/t28-,29+,31+,32-,33+;/m1./s1
chave InChI
XTYSXGHMTNTKFH-BDEHJDMKSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)