1314009
USP
Hydrochlorothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydrochlorothiazide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
chave InChI
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard, standard stock, system suitability, Hydrochlorothiazide standard solutions for assay, performance, and impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Hydrochlorothiazide Capsules
- Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2