Documentos Principais
1304377
USP
Hesperidin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(RS)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H34O15
Número CAS:
Peso molecular:
610.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1304377 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hesperidin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Hesperidin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pummelo Peel
  • Pummelo Peel Flavonoids Dry Extract
  • Pummelo Peel Powder
  • Tangerine Peel
  • Tangerine Peel Dry Extract
  • Tangerine Peel Powder
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Naringenin natural (US), 98%
Sigma-Aldrich
W530098
Naringenin
Naringin ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
71162
Naringin