1292609
USP
Glipizide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-{2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-5-methyl-2-pyrazinecarboxamide, 4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glipizide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2ncc(nc2)C
InChI
1S/C14H16N4O3S/c1-10-8-18-13(9-17-10)14(19)16-7-6-11-2-4-12(5-3-11)22(15,20)21/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
chave InChI
IMEZLHZLIANIAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Glipizide
- Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets
- Glipizide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)