Documentos Principais
1286209
USP
Mafenide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Formylbenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
185.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1286209 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mafenide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
chave InChI
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Mafenide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mafenide Acetate
  • Mafenide Acetate for Topical Solution
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)