1286060
USP
Formononetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone, 7-Hydroxy-4′-methoxyisoflavone, Biochanin B, Daidzein 4′-methyl ether, Formonetin, Formononetol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
formononetin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
chave InChI
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3