1234307
USP
Eicosapentaenoic acid ethyl ester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, Ethyl icosapentate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eicosapentaenoic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
chave InChI
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
Aplicação
Also used to prepare a standard solution for assay and profiling of omega fatty acids by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID)according to the following United States Pharmacopeia (USP) monographs and general chapters:
- Omega-3-AcidEthyl Esters Capsules
- 〈401〉 Fats and fixed oils
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3