1204000
USP
Dihydrotachysterol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dihydrotachysterol, 9,10-Secoergosta-5,7,22-trien-3β-ol, DHT2
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dihydrotachysterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@@]21C)=C/C=C3[C@@H](C)CC[C@H](O)C/3)/C=C/[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)12-13-22(5)25-16-17-26-23(10-8-18-28(25,26)6)14-15-24-21(4)9-7-11-27(24)29/h12-15,19-22,25-27,29H,7-11,16-18H2,1-6H3/b13-12+,23-14+,24-15+/t20-,21-,22+,25?,26?,27-,28+/m0/s1
chave InChI
DTSXXSAWQHPLEF-GFVAUXBKSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3