1185020
USP
Diazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
temazepam, diazepam
fabricante/nome comercial
USP
pf
93-95 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
chave InChI
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3