1134222
USP
Citalopram Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-1-isobenzofuranpropanamine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
citalopram
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C19H21BrFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H
chave InChI
WZLFJKIEXDRHDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Citalopram Hydrobromide
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3