Documentos Principais
1096407
USP
Carboplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato) platinum
About This Item
Fórmula linear:
[C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
371.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1096407 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carboplatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
chave InChI
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Carboplatin USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, diluted standard, sensitivity, and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Carboplatin[1]
  • Carboplatin Injection[2]
  • Carboplatin for Injection[3]
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)