1095506
USP
Carbidopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbidopa
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4.H2O/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6;/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16);1H2/t10-;/m0./s1
chave InChI
QTAOMKOIBXZKND-PPHPATTJSA-N
Informações sobre genes
human ... DDC(1644)
Descrição geral
Aplicação
- Carbidopa and Levodopa Extended-Release Tablets
- Carbidopa and Levodopa Orally Disintegrating Tablets
- Carbidopa and Levodopa Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3