1090706
USP
Capecitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
capecitabine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
chave InChI
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Capecitabine Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)