1087870
USP
Candesartan cilexetil Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Candesartan, 2-Ethoxy 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}benzimidazole-7-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
candesartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
chave InChI
HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Candesartan Cilexetil
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3