1070006
USP
Betazole hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2-Aminoethyl)pyrazole dihydrochloride
About This Item
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;;/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8);2*1H
chave InChI
BUXCUOWXTOKEMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)