Documentos Principais
1050949
USP
Benzaldehyde propylene glycol acetal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers, 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1050949 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzaldehyde propylene glycol acetal
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
chave InChI
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Benzaldehyde propylene glycol acetal USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)