Documentos Principais
1046351
USP
Azure B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methyleneazure
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16ClN3S
Número CAS:
Peso molecular:
305.83
Número do índice de cores:
52010
Beilstein:
3922630
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1046351 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azure b
fabricante/nome comercial
USP
pf
205-210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
chave InChI
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Azure B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methylene Blue
  • Methylene Blue Injection
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)