1039390
USP
Antimony trioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Antimony(III) oxide, Diantimony trioxide
About This Item
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
1550 °C (lit.)
pf
655 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
chave InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)