1034807
USP
Anastrozole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2;2"-[5-(1H-1;2;4-Triazol-1-ylmethyl)-1, 3-Phenylene]bis(2-methyl-propiononitrile, Arimidex, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a′,a′-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anastrozole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
chave InChI
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Anastrozole Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3