1034738
USP
Anagrelide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Anagrelide hydrochloride monohydrate, 6,7-Dichloro-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]quinazolin-2(3H)-one monohydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anagrelide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H7Cl2N3O.ClH.H2O/c11-6-1-2-7-5(9(6)12)3-15-4-8(16)14-10(15)13-7;;/h1-2H,3-4H2,(H,13,14,16);1H;1H2
chave InChI
YLFXXKJQBOJJIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Anagrelide Capsules
- Anagrelide Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)