1031591
USP
Amoxicillin Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-D-phenylglycine, (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amoxicillin
fabricante/nome comercial
USP
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)/t7-/m1/s1
chave InChI
LJCWONGJFPCTTL-SSDOTTSWSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)