1029024
USP
Amitriptyline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amitriptyline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
chave InChI
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Nortriptyline Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3