1028019
USP
AMITRAZ RELATED COMPOUND A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amitraz
fabricante/nome comercial
USP
pf
114-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3