1025351
USP
Aminohippuric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aminohippuric acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
199-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)