1000818
USP
Abiraterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17-(Pyridin-3-yl)androsta-5,16-dien-3β-yl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
abiraterone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
chave InChI
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP17A1(1586)
Aplicação
- Abiraterone Acetate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3